Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 22 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 32 mm de altura.
Marca:  Tenak™ TE22094
49.71 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15230534
  • 51.00€ / paquete de 36
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Descripción
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Especificaciones
Divisor de rejilla
Viales con diámetro exterior de 10 mm
22 mm
Cajas criogénicas de 32 mm de alto
cubetas 12 x 12