Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 22 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 32 mm de altura.
45.20€ - 55.80€
Especificaciones
Tipo | Divisor de rejilla |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Cajas criogénicas de 32 mm de alto |
Altura (métrico) | 22 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Conjunto de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Conjunto de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15200624
|
Tenak™
TE22675 |
Viales con diámetro exterior de 15,50 mm | cubetas 8 x 8 |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15210624
|
Tenak™
TE22676 |
Viales con diámetro exterior de 17,75 mm | cubetas 7 x 7 |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15220534
|
Tenak™
TE22092 |
Viales con diámetro exterior de 13 mm | cubetas 9 x 9 |
45.20€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15230534
|
Tenak™
TE22094 |
Viales con diámetro exterior de 10 mm | cubetas 12 x 12 |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15240534
|
Tenak™
TE22093 |
Viales con diámetro exterior de 12 mm | cubetas 10 x 10 |
49.40€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 19-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15240614
|
Tenak™
TE22669 |
Viales con diámetro exterior de 7,50 mm | cubetas 16 x 16 |
55.80€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15250534
|
Tenak™
TE22095 |
Viales con diámetro exterior de 9 mm | cubetas 13 x 13 |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15250614
|
Tenak™
TE22670 |
Viales con diámetro exterior de 8,75 mm | cubetas 14 x 14 |
55.80€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15260614
|
Tenak™
TE22671 |
Viales con diámetro exterior de 9,50 mm | cubetas 13 x 13 |
55.80€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15270614
|
Tenak™
TE22672 |
Viales con diámetro exterior de 10,25 mm | cubetas 12 x 12 |
55.80€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11581665
|
Tenak™
TE22096 |
Viales con diámetro exterior de 8 mm | cubetas 14 x 14 |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11591665
|
Tenak™
TE22097 |
Viales con diámetro exterior de 7 mm | cubetas 16 x 16 |
51.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15200534
|
Tenak™
TE22090 |
Viales con diámetro exterior de 17 mm | cubetas 7 x 7 |
46.20€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Para cajas de crioconservación de cartón
- Admite viales criogénicos
- Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Divisor de rejilla | |
Cajas criogénicas de 32 mm de alto | |
22 mm |