Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A BLAUBRAND™ con reborde
Fabricado con vidrio de borosilicato y de conformidad con los estándares DIN EN ISO 1042, el matraz aforado de clase A BRAND™ Blaubrand™ con reborde evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera. Número de lote y certificado individual incluidos. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
Marca: BRAND™ 37050
43.99 EUR hasta el 2025-07-13
Use el código promocional "24135" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Número de lote y certificado individual incluidos.
- Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
2 unidad | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud. | |
200 ml | |
±0,15 ml | |
±0,15 ml |