Learn More
BRAND™ Matraz aforado de clase A BLAUBRAND™ con reborde
Fabricado con vidrio de borosilicato y de conformidad con los estándares DIN EN ISO 1042, el matraz aforado de clase A BRAND™ Blaubrand™ con reborde evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera. Número de lote y certificado individual incluidos. Certificado de calibración DakkS disponible previa solicitud.
27.10€ - 59.55€
Especificaciones
Calibración | Calibrado «para contener» |
---|---|
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud. |
Color | Transparente |
Material | Vidrio de borosilicato |
Clase | A |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Límite de error | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11663199
|
BRAND™
37045 |
10 ml | ±0,04 ml |
27.10€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 18-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
12693566
|
BRAND™
37046 |
20 ml | ±0,04 ml |
28.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11808361
|
BRAND™
37047 |
25 ml | ±0,04 ml |
28.30€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11818361
|
BRAND™
37048 |
50 ml | ±0,06 ml |
30.55€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11828361
|
BRAND™
37049 |
100 ml | ±0.10 ml |
34.35€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11838361
|
BRAND™
37050 |
200 ml | ±0,15 ml |
48.15€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11708148
|
BRAND™
37051 |
250 ml | ±0,15 ml |
46.95€
paquete de 2 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11848361
|
BRAND™
37052 |
500 ml | ±0,25 ml |
59.55€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envoi: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10303631
|
BRAND™
37053 |
1000 ml | ±0,4 ml |
51.25€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Fabricado con vidrio de borosilicato.
- El reborde granulado evita el deslizamiento cuando está suspendido mediante una abrazadera.
- Cumple con las normas DIN e ISO 1042.
- Calibrado para contener (TC, In)
- Número de lote y certificado individual incluidos.
- Certificado de calibración Dakks disponible previa solicitud.
Especificaciones
Calibrado «para contener» | |
Transparente | |
A |
DIN EN ISO 1042, certificado de calibración DAkkS disponible previa solicitud. | |
Vidrio de borosilicato |