Learn More
3-(3-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
79.30€ - 146.73€
CAS 902836-93-5
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD08061079
Clave InChI OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 22309128
Nombre IUPAC 3-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11419680
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50939.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11429680
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50939.03
1 g
146.73€
1 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
902836-93-5
202.257
OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
22309128
C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
C12H14N2O
MFCD08061079
3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
3-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
Especificaciones
3-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
C12H14N2O
3-3-piperidinyloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-piperidin-3-yl-oxy benzonitrile, 3-3-piperidyloxy benzenecarbonitrile, 3-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
C1CC(CNC1)OC2=CC=CC(=C2)C#N
202.257
202.26
902836-93-5
MFCD08061079
OSURJDMYHKQISX-UHFFFAOYSA-N
3-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
22309128
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes