Learn More
3,4-Dibromotiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 3141-26-2 | C4H2Br2S | 241.93 g/mol
36.38€ - 408.00€
CAS | 3141-26-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H2Br2S |
Peso molecular (g/mol) | 241.93 |
Número MDL | MFCD00005465 |
Clave InChI | VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 18452 |
Nombre IUPAC | 3,4-dibromotiofeno |
SMILES | BrC1=CSC=C1Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11488763
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10512.03 |
1 g | N/A | ||||||
11498763
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10512.06 |
5 g |
108.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11408773
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10512.14 |
25 g |
408.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
3141-26-2 | |
241.93 | |
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dibromotiofeno |
C4H2Br2S | |
MFCD00005465 | |
18452 | |
BrC1=CSC=C1Br |
Especificaciones
3,4-Dibromothiophene | |
4°C to 5°C | |
221°C to 222°C | |
C4H2Br2S | |
MFCD00005465 | |
thiophene, 3,4-dibromo, 3,4-dibromo-thiophene, pubchem5510, thiophene,4-dibromo, 3, 4-dibromothiophene, acmc-1clwy, 3,4-bis bromanyl thiophene, ksc224a6j, 3,4-dibromothiophene, bidd:gt0493 | |
BrC1=CSC=C1Br | |
241.93 | |
241.94 |
3141-26-2 | |
2.188 | |
>110°C (230°F) | |
1.64 | |
107642 | |
VGKLVWTVCUDISO-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dibromotiofeno | |
18452 | |
≥98% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 221-546-8
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes