Learn More
3,4-Dicloroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 95-76-1 | C6H5Cl2N | 162.013 g/mol
25.35€ - 196.00€
CAS | 95-76-1 |
---|---|
Formula molecolare | C6H5Cl2N |
Molecular Weight (g/mol) | 162.013 |
Numero MDL | MFCD00007768 |
InChI Key | SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline |
PubChem CID | 7257 |
ChEBI | CHEBI:16767 |
IUPAC Name | 3,4-dicloroanilina |
SMILES | C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11339539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15199.18 |
50 g |
25.35€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11349539
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15199.30 |
250 g |
40.45€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11432218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15199.36 |
500 g |
62.95€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11442218
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15199.0E |
2500 g |
196.00€
2500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
95-76-1 | |
162.013 | |
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N | |
7257 | |
3,4-dicloroanilina |
C6H5Cl2N | |
MFCD00007768 | |
3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline | |
CHEBI:16767 | |
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl |
Especificaciones
3,4-Dichloroaniline | |
70°C to 73°C | |
135°C (275°F) | |
MFCD00007768 | |
636837 | |
3,4-dichlorobenzenamine, 3,4-dichloraniline, 3,4-dichloranilin, 4,5-dichloroaniline, benzenamine, 3,4-dichloro, 1-amino-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dca, 3,4-dichlorophenylamine, aniline, 3,4-dichloro, m,p-dichloroaniline | |
C1=CC(=C(C=C1N)Cl)Cl | |
162.013 | |
CHEBI:16767 | |
98% |
95-76-1 | |
272°C | |
C6H5Cl2N | |
UN3442 | |
14,3054 | |
SDYWXFYBZPNOFX-UHFFFAOYSA-N | |
3,4-dicloroanilina | |
7257 | |
162.02 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H310-H330-H318-H302-H317
Mortal en contacto con la piel.
Mortal en caso de inhalación.
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en caso de ingestión.
Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
P261-P264b-P270-P271-P272-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P311-P312-P330-P333+P313-P361-P363-P501c
H301+H311+H331-H317-H318-H500
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:DICLOROANILINAS, SÓLIDO
missing translation for 'einecsNumber' : 202-448-4
missing translation for 'rtecsNumber' : BX2625000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes