Learn More
3,5-Dibromoquinolina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 101861-59-0 | C9H5Br2N | 286.954 g/mol
32.40€ - 342.00€
CAS | 101861-59-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H5Br2N |
Peso molecular (g/mol) | 286.954 |
Número MDL | MFCD12024477 |
Clave InChI | IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline |
PubChem CID | 13659757 |
Nombre IUPAC | 3,5-dibromoquinolina |
SMILES | C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15441028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.MD |
250 mg |
32.40€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15421028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.03 |
1 g |
79.60€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15431028
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H54859.06 |
5 g |
342.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
101861-59-0 | |
286.954 | |
IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N | |
13659757 | |
C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br |
C9H5Br2N | |
MFCD12024477 | |
3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline | |
3,5-dibromoquinolina |
Especificaciones
3,5-Dibromoquinoline | |
C9H5Br2N | |
3,5-dibrom-chinolin, 3,5-dibromoquinoline;, 3,5-dibromo-quinoline, 3,5-dibromo-quinoline;, quinoline, 3,5-dibromo, 3,5-bis bromanyl quinoline | |
C1=CC2=NC=C(C=C2C(=C1)Br)Br | |
286.954 | |
286.95 |
101861-59-0 | |
MFCD12024477 | |
IBADFXOMCWHDMS-UHFFFAOYSA-N | |
3,5-dibromoquinolina | |
13659757 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes