Learn More
3,6-Dicloro-4-metilpiridazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
56.98€ - 544.00€
CAS 19064-64-3
Fórmula molecular C5H4Cl2N2
Peso molecular (g/mol) 163.001
Número MDL MFCD00006465
Clave InChI ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
PubChem CID 87923
Nombre IUPAC 3,6-dicloro-4-metilpiridazina
SMILES CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11430441
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11440441
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.06
5 g
135.00€
5 g
11450441
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19998.14
25 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
19064-64-3
163.001
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
87923
CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
C5H4Cl2N2
MFCD00006465
4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
3,6-dicloro-4-metilpiridazina
Especificaciones
3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
86°C to 88°C
C5H4Cl2N2
119573
ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
3,6-dicloro-4-metilpiridazina
87923
97%
19064-64-3
149°C to 151°C (21 mmHg)
MFCD00006465
4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
163.001
163.01
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335-H500
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro:6,1; grupo de embalaje:III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-794-3
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes