Learn More
3-Aminopropiltrimetoxisilano, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13822-56-5 | C6H17NO3Si | 179.29 g/mol
57.20€ - 765.00€
CAS 13822-56-5
Fórmula molecular C6H17NO3Si
Peso molecular (g/mol) 179.29
Número MDL MFCD00008206
Clave InChI SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
PubChem CID 83756
Nombre IUPAC 3-trimetoxisililpropan-1-amina
SMILES CO[Si](CCCN)(OC)OC
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10673532
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
313251000
100 mL Frasco de vidrio
57.20€
100 ml
10589453
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
313255000
500 mL Frasco de vidrio
217.00€
500 ml
13498518
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
313250025
2.5 L Frasco de vidrio
765.00€
2.50 litros
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
13822-56-5
179.29
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
83756
CO[Si](CCCN)(OC)OC
C6H17NO3Si
MFCD00008206
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
3-trimetoxisililpropan-1-amina
Especificaciones
3-Aminopropyltrimethoxysilane
94.0
Incolora
194.0°C
Auténtico
C6H17NO3Si
1.4230 to 1.4250
1.01
Solubility in water: reacts with water.
CO[Si](CCCN)(OC)OC
179.29
179.29
Líquido
13822-56-5
100.0
1.0100g/mL
92°C
94% min. (GC)
NH2(CH2)3Si(OCH3)3
MFCD00008206
3-aminopropyltrimethoxysilane, 3-aminopropyl trimethoxysilane, 3-trimethoxysilyl-1-propanamine, 3-trimethoxysilyl propan-1-amine, 3-trimethoxysilyl propylamine, 1-propanamine, 3-trimethoxysilyl, silane sc 3900, n-trimethoxysilylpropyl amine, propylamine, 3-trimethoxysilyl, unii-7mry0c9sb6
SJECZPVISLOESU-UHFFFAOYSA-N
3-trimetoxisililpropan-1-amina
83756
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico inmediatamente.
Usar guantes, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 237-511-5
Nombre del producto
  • 3-Aminopropyltrimethoxysilane
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: 3-Aminopropyltrimethoxysilane