Learn More
3'-Chloroacetofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-02-5 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
40.70€ - 505.52€
CAS 99-02-5
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000593
Clave InChI UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
PubChem CID 14933
Nombre IUPAC 1-(3-clorofenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11487437
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15592.06
5 g
40.70€
5 g
11497437
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15592.14
25 g
140.70€
25 g
11407447
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A15592.22
100 g
505.52€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
99-02-5
154.59
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
14933
CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
C8H7ClO
MFCD00000593
3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
1-(3-clorofenil)etanona
Especificaciones
3'-Chloroacetophenone
1.191
105°C (221°F)
1.5506
UN3416
3'-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethanone, m-chloroacetophenone, ethanone, 1-3-chlorophenyl, 3-chloroacetophenone, 1-3-chlorophenyl ethan-1-one, 3-chloro-acetophenone, acetophenone, 3'-chloro, 1-3-chloro-phenyl-ethanone, 3/'-chloroacetophenone
CC(=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
154.59
154.6
99-02-5
227°C to 229°C
C8H7ClO
MFCD00000593
636318
UUWJBXKHMMQDED-UHFFFAOYSA-N
1-(3-clorofenil)etanona
14933
≥98%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:6,1; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CLOROACETOFENONA, LÍQUIDA
missing translation for 'einecsNumber' : 202-721-8
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes