Learn More
3-Hidroxi-2-butanona, monómero + dímero, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 513-86-0 | C4H8O2 | 88.11 g/mol
51.95€ - 460.29€
CAS 513-86-0
Fórmula molecular C4H8O2
Peso molecular (g/mol) 88.11
Número MDL MFCD00004521,MFCD00038696
Clave InChI ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
PubChem CID 179
ChEBI CHEBI:15688
Nombre IUPAC 3-hidroxibutan-2-ona
SMILES CC(O)C(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11424794
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13752.18
50 g
51.95€
50 g
11434794
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13752.30
250 g
142.71€
250 g
11414794
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13752.0B
1000 g
460.29€
1000 g
Descripción
Descripción
3-Hydroxy-2-butanone is a chemical used in food flavoring and fragrances. It acts as an intermediate of butanediol cycle in microorganisms. It is used as an aroma carrier in the preparation of flavors and essences.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3-hidroxi-2-butanona es una sustancia química utilizada en los aromas y fragancias de los alimentos. Actúa como un intermedio en el ciclo del butanediol en microorganismos. Se utiliza como portador de aroma en la preparación de sabores y esencias.
Solubilidad
Miscible con agua, propilenglicol y alcohol. Ligeramente miscible con éter y éter de petróleo. No miscible con aceites grasos y aceite vegetal.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
513-86-0
88.11
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYNA-N
179
3-hidroxibutan-2-ona
C4H8O2
MFCD00004521,MFCD00038696
acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
CHEBI:15688
CC(O)C(C)=O
Especificaciones
3-Hydroxy-2-butanone
513-86-0
148°C
Characteristic
MFCD00004521,MFCD00038696
385636
acetoin, 3-hydroxy-2-butanone, acetyl methyl carbinol, dimethylketol, 2-butanone, 3-hydroxy, acetylmethylcarbinol, 2,3-butanolone, 2-hydroxy-3-butanone, 1-hydroxyethyl methyl ketone, methanol, acetylmethyl
ROWKJAVDOGWPAT-UHFFFAOYNA-N
3-hidroxibutan-2-ona
179
88.11
monomer + dimer
1.013
41°C (106°F)
C4H8O2
UN2621
14,64
Miscible with water,propylene glycol and alcohol. Slightly miscible with ether,petroleum ether. Immiscible with fatty oils and vegetable oil.
CC(O)C(C)=O
88.11
CHEBI:15688
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H226-H315-H319
Líquido y vapor inflamables.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:ACETILMETILCARBINOL
missing translation for 'einecsNumber' : 208-174-1
missing translation for 'rtecsNumber' : EL8790000
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Manténgase en frío
Nombre del producto
  • 3-Hydroxy-2-butanone, monomer + dimer
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Acetyl methyl carbinol