Learn More
3'-Metoxibifenil-4-carboxaldehído, 96 %, Thermo Scientific™
35.80€ - 322.00€
CAS | 209863-09-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H12O2 |
Peso molecular (g/mol) | 212.248 |
Número MDL | MFCD03424619 |
Clave InChI | LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053 |
PubChem CID | 2759546 |
Nombre IUPAC | 4-(3-metoxifenil)benzaldehído |
SMILES | COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15447257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34312.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15427257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34312.03 |
1 g | N/A | ||||||
15437257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H34312.06 |
5 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
209863-09-2 | |
212.248 | |
LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N | |
2759546 | |
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O |
C14H12O2 | |
MFCD03424619 | |
4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053 | |
4-(3-metoxifenil)benzaldehído |
Especificaciones
3'-Methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde | |
>110°C (230°F) | |
MFCD03424619 | |
4-3-methoxyphenyl benzaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxybiphenyl-4-carbaldehyde, 3'-methoxy-biphenyl-4-carboxaldehyde, 3'-methoxy-1,1'-biphenyl-4-carboxaldehyde, pubchem10290, 3-4-formylphenyl anisole, amtda053 | |
COC1=CC=CC(=C1)C2=CC=C(C=C2)C=O | |
212.248 | |
212.25 |
209863-09-2 | |
C14H12O2 | |
Air Sensitive | |
LHVLDSOAJZLBMM-UHFFFAOYSA-N | |
4-(3-metoxifenil)benzaldehído | |
2759546 | |
96% |
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno