Learn More
3-Nitrofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 554-84-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
45.75€ - 549.00€
CAS 554-84-7
Fórmula molecular C6H5NO3
Peso molecular (g/mol) 139.11
Número MDL MFCD00007240
Clave InChI RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
PubChem CID 11137
ChEBI CHEBI:34346
Nombre IUPAC 3-nitrofenol
SMILES OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10387780
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
172300100
10 g Frasco de vidrio
45.75€
10 g
10531431
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Acros
172300500
50 g Frasco de vidrio
147.00€
50 g
11343433
SDS Ver documentos
Thermo Scientific
172302500
250 g Frasco de vidrio
549.00€
250 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
554-84-7
139.11
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
11137
3-nitrofenol
C6H5NO3
MFCD00007240
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
CHEBI:34346
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
3-Nitrophenol
94.0°C to 98.0°C
1.4900g/mL
Auténtico
C6H5NO3
MFCD00007240
15,6706
m-nitrophenol, 3-hydroxynitrobenzene, m-hydroxynitrobenzene, phenol, 3-nitro, phenol, m-nitro, m-nitrofenol, meta-nitrophenol, 3-nitro-phenol, m-nitrofenol czech, 1-hydroxy-3-nitrobenzene
RTZZCYNQPHTPPL-UHFFFAOYSA-N
3-nitrofenol
11137
139.11
Polvo cristalino
554-84-7
Amarillo a marrón
194.0°C (70.0 mmHg)
98.5% min. (GC)
O2NC6H4OH
06,222
1.49
Solubility in water: 13.5g/L (25°C). Other solubilities: soluble 700g/L in ethanol (20°C),soluble in benzene,diethyl ether,alcohol,,hot and diluted solutions,insoluble in petroleum ehter
OC1=CC=CC(=C1)[N+]([O-])=O
139.11
CHEBI:34346
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca lesiones oculares graves.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:Lavar la zona con abundante agua y jabón.
Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
Usar
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 209-073-5
Nombre del producto
  • 3-Nitrophenol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.