Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-(fenilaminometil)bencenoborónico, 97 %
51.13€ - 170.00€
CAS 1073353-90-8
Fórmula molecular C19H24BNO2
Peso molecular (g/mol) 309.216
Número MDL MFCD09266198
Clave InChI FMCOCBRSLHQLQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, amtb061, 3-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-phenylaminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 3-phenylamino methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-anilinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl benzenamine
PubChem CID 46739047
Nombre IUPAC N-[[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]anilina
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CNC3=CC=CC=C3
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11337649
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28287.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11347649
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28287.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
1073353-90-8
309.216
FMCOCBRSLHQLQR-UHFFFAOYSA-N
46739047
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CNC3=CC=CC=C3
C19H24BNO2
MFCD09266198
3-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, amtb061, 3-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-phenylaminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 3-phenylamino methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-anilinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl benzenamine
N-[[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]anilina
Especificaciones
3-(Phenylaminomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
112°C to 115°C
MFCD09266198
FMCOCBRSLHQLQR-UHFFFAOYSA-N
N-[[3-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenil]metil]anilina
46739047
97%
1073353-90-8
C19H24BNO2
3-phenylaminomethyl benzeneboronic acid pinacol ester, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl aniline, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenyl methyl aniline, amtb061, 3-phenylaminomethyl phenylboronic acid pinacol ester, 3-phenylaminomethyl phenyl boronic acid pinacol ester, 3-phenylamino methyl phenylboronic acid, pinacol ester, 2-3-anilinomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, n-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzyl benzenamine
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC=C2)CNC3=CC=CC=C3
309.216
309.21
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes