Learn More
(3-Fenilisoxazol-5-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
105.00€ - 604.00€
CAS 54408-35-4
Fórmula molecular C10H10N2O
Peso molecular (g/mol) 174.203
Clave InChI AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
PubChem CID 2764165
Nombre IUPAC (3-fenil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10737685
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC64513CB
250 mg Frasco de vidrio ámbar
105.00€
250 miligramos
10452074
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC64513DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
196.00€
1 g
10794277
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC64513DE
5 g Frasco de vidrio ámbar
604.00€
5 g
54408-35-4
174.203
3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
(3-fenil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
C10H10N2O
AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
2764165
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
Especificaciones
(3-phenylisoxazol-5-yl)methylamine
95%
3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine, 3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 3-phenylisoxazol-5-yl methylamine, 1-3-phenyl-1,2-oxazol-5-yl methanamine, 5-aminomethyl-3-phenylisoxazole, 1-3-phenylisoxazol-5-yl methanamine, 3-phenyl-5-isoxazolyl methanamine hydrochloride, phenylisoxazolylmethanamine, 3-phenylisoxazol-5-ylmethylamine
C1=CC=C(C=C1)C2=NOC(=C2)CN
174.203
174.2
54408-35-4
C10H10N2O
AQZLTCXQTOKUAA-UHFFFAOYSA-N
(3-fenil-1,2-oxazol-5-il)metanamina
2764165
95%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de aviso de GHS:Peligro