Learn More
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.18 g/mol
26.80€ - 300.00€
CAS | 104-53-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H10O |
Peso molecular (g/mol) | 134.18 |
Número MDL | MFCD00007021 |
Clave InChI | YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenylMostrar más |
PubChem CID | 7707 |
Nombre IUPAC | 3-fenilpropanal |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10363952
|
Thermo Scientific Acros
240510050 |
5 g | Frasco de vidrio |
26.80€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10013070
|
Thermo Scientific Acros
240511000 |
100 g | Frasco de vidrio |
74.20€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10167833
|
Thermo Scientific Acros
240515000 |
500 g | Frasco de vidrio |
300.00€
500 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
104-53-0 | |
134.18 | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
7707 | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
C9H10O | |
MFCD00007021 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenylMostrar más | |
3-fenilpropanal |
Especificaciones
3-Phenylpropionaldehyde | |
94.0 | |
-42°C | |
1.0100g/mL | |
95°C | |
94% min. (GC) | |
C6H5CH2CH2CHO | |
MFCD00007021 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
3-fenilpropanal | |
7707 | |
134.18 | |
Líquido |
104-53-0 | |
100.0 | |
De incoloro a amarillo | |
224°C to 226°C | |
Auténtico | |
C9H10O | |
1.5200 to 1.525 | |
1.01 | |
Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in 50% alcohol | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O | |
134.18 | |
2.3 mPa.s (25°C) | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración GHS P
Utilizar guantes protectores/ropa protectora/protección ocular/protección facial.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-211-8
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.