Learn More
3-Fenilpropionaldehído, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 104-53-0 | C9H10O | 134.178 g/mol
44.35€ - 501.00€
CAS | 104-53-0 |
---|---|
Formula molecolare | C9H10O |
Molecular Weight (g/mol) | 134.178 |
Numero MDL | MFCD00007021 |
InChI Key | YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl |
PubChem CID | 7707 |
IUPAC Name | 3-fenilpropanal |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11474173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10367.18 |
50 g |
44.35€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10367.30 |
250 g |
174.00€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11464173
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10367.0B |
1000 g |
501.00€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
3-Phenylpropionaldehyde is used as a flavoring agent. It is also used in the preparation of cinnamaldehyde, 2-chloro hydrocinnamaldehyde by alfa chlorination and mixture of homopropargyl alcohols. It serves as a precursor for the synthesis of mixture of syn- and anti-beta-hydroxyallylsilanes by hydroboration of allenylsilane. It is also involved in the catalytic asymmetric cyanosilylation to prepare (2S)-2-hydroxy-4-phenylbutanenitrile. Further, it undergoes Henry reaction to form nitroaldols by reacting with nitromethane.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 3-fenilpropionaldehído se utiliza como agente aromatizante. También se usa en la preparación de cinamaldehído, el hidrocinnamaldehído de 2-cloro, por cloración de alfa y mezcla de alcoholes de homopropargilo. Sirve como precursor para la síntesis de mezcla de sin-beta-hidroxialilsilanos y anti-beta-hidroxialilsilanos por hidroboración de alenilsilano. También participa en la cianosilación asimétrica catalítica para preparar (2S)-2-hidroxi-4-fenilbutanonitrilo. Además, se puede someter a una reacción de Henry con nitrometano para formar nitromaldoles.
Solubilidad
Miscible con cloroformo, diclorometano, acetato de etilo, alcohol y éter. No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
104-53-0 | |
134.178 | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
7707 | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O |
C9H10O | |
MFCD00007021 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl | |
3-fenilpropanal |
Especificaciones
3-Phenylpropionaldehyde | |
°C to 42°C | |
222°C to 223°C | |
C9H10O | |
1.523 | |
1071910 | |
benzenepropanal, 3-phenylpropionaldehyde, hydrocinnamaldehyde, hydrocinnamic aldehyde, dihydrocinnamaldehyde, benzylacetaldehyde, 3-phenyl-1-propanal, 3-phenylpropylaldehyde, 3-phenylpropyl aldehyde, propanal, phenyl | |
YGCZTXZTJXYWCO-UHFFFAOYSA-N | |
3-fenilpropanal | |
7707 | |
95% |
104-53-0 | |
1.017 | |
95°C (203°F) | |
C6H5(CH2)2CHO | |
MFCD00007021 | |
Air Sensitive | |
Miscible with chloroform,dichloromethane,ethyl acetate,alcohol and ether. Immiscible with water. | |
C1=CC=C(C=C1)CCC=O | |
134.178 | |
134.18 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 203-211-8
missing translation for 'rtecsNumber' : MW4890000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.