Learn More
Fisherbrand™ Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5)
GREENER_CHOICE
Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5), ambidiestros, no estériles, resistencia química a una amplia gama de sustancias y productos químicos comunes.
Marca:  Fisherbrand™ 12892006A
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17348012
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
  • Guantes de clase 100
  • Color:Blanco
  • Cumple con los requisitos de la norma Glove EN420:2003+A1:2009, la norma europea de guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
  • Sin polvo, sin látex
  • Puño con reborde
Especificaciones
Especificaciones
ISO 5
Clase 100 (ISO 5 o superior)
1,5
Punta de los dedos texturizada
0,14 mm
Nitrilo
0,10 mm
Pequeño
Bacterias, hongos CON protección antivirus
304,8 mm
EN420:2003+A1:2009, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
Sí
Blanco
5,6 mil
Sí
4 mil
sin polvo
No estéril
12 in