Learn More
Fisherbrand™ Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5)
GREENER_CHOICE
Guantes de sala limpia de clase 100 (ISO 5), ambidiestros, no estériles, resistencia química a una amplia gama de sustancias y productos químicos comunes.
180.00€ - 190.55€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN420:2003+A1:2009, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
Accelerator Free Sí
Color Blanco
Latex Free Sí
Ver más especificaciones
Productos 5
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17388012
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
12892006E
XS
180.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
17348012
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
12892006A
Pequeño Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
17358012
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
12892006B
M
180.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
17368012
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
12892006C
L
185.00€
paquete de 1000
Solo quedan null
En stock
Edge
Añadir a la cesta
17398012
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Fisherbrand™
12892006F
2XL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Guantes de clase 100
  • Color:Blanco
  • Cumple con los requisitos de la norma Glove EN420:2003+A1:2009, la norma europea de guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
  • Sin polvo, sin látex
  • Puño con reborde
Especificaciones
Especificaciones
ISO 5
Sí
Sí
No estéril
EN420:2003+A1:2009, la norma europea para guantes médicos EN455 (partes 1, 2 y 3) y EN374-1:2016
Blanco
Nitrilo