Learn More
Clorhidrato de ácido 4-(1H-tetrazol-5-ilcarbamoil)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
64.20€ - 210.05€
CAS 850568-31-9
Fórmula molecular C8H9BClN5O3
Peso molecular (g/mol) 269.45
Número MDL MFCD06659882
Clave InChI AZODLVUFJXZNTC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylcarbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid, hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl benzeneboronic acid, hcl, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylaminocarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-2h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 44119407
Nombre IUPAC ácido [4-(2H-tetrazol-5-ilcarbamoil)fenil]borónico; clorhidrato
SMILES Cl.OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NNN=N1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15440506
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53245.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15430506
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H53245.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
850568-31-9
269.45
AZODLVUFJXZNTC-UHFFFAOYSA-N
44119407
Cl.OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NNN=N1
C8H9BClN5O3
MFCD06659882
4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylcarbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid, hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl benzeneboronic acid, hcl, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylaminocarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-2h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
ácido [4-(2H-tetrazol-5-ilcarbamoil)fenil]borónico; clorhidrato
Especificaciones
4-(1H-Tetrazol-5-ylcarbamoyl)benzeneboronic acid hydrochloride
>300°C
MFCD06659882
AZODLVUFJXZNTC-UHFFFAOYSA-N
ácido [4-(2H-tetrazol-5-ilcarbamoil)fenil]borónico; clorhidrato
44119407
97%
850568-31-9
C8H9BClN5O3
4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylcarbamoyl benzeneboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid, hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl benzeneboronic acid, hcl, 4-1h-1,2,3,4-tetrazol-5-yl carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hcl, 4-1h-tetrazol-5-yl-carbamoyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronicacidhydrochloride, 4-1h-tetrazol-5-ylaminocarbonyl phenylboronic acid hydrochloride, 4-2h-tetrazol-5-yl carbamoyl phenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1
Cl.OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(=O)NC1=NNN=N1
269.45
269.45
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes