Learn More
4-(3-Piperidiniloxi)benzonitrilo, 97 %, Thermo Scientific™
64.20€ - 244.00€
CAS 902837-34-7
Fórmula molecular C12H14N2O
Peso molecular (g/mol) 202.257
Número MDL MFCD08061105
Clave InChI KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
PubChem CID 44721293
Nombre IUPAC 4-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
SMILES C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11499770
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50995.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11409780
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50995.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
902837-34-7
202.257
KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
44721293
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
C12H14N2O
MFCD08061105
4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
4-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
Especificaciones
4-(3-Piperidinyloxy)benzonitrile
C12H14N2O
4-3-piperidinyloxy benzonitrile, 4-piperidin-3-yloxy benzonitrile, 3-4-cyanophenoxy piperidine hcl, 4-piperidin-3-yl oxy benzonitrile
C1CC(CNC1)OC2=CC=C(C=C2)C#N
202.257
202.26
902837-34-7
MFCD08061105
KMBKWCFPFFJUPE-UHFFFAOYSA-N
4-piperidin-3-iloxibenzonitrilo
44721293
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes