Learn More
4-(4-metoxifenoxi)piperidina, 99 %, Thermo Scientific™
63.80€ - 224.00€
CAS 162402-33-7
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD08059670
Clave InChI HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
PubChem CID 3409233
Nombre IUPAC 4-(4-metoxifenoxi)piperidina
SMILES COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11479720
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
11489720
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50966.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
162402-33-7
207.273
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
3409233
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
C12H17NO2
MFCD08059670
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
4-(4-metoxifenoxi)piperidina
Especificaciones
4-(4-Methoxyphenoxy)piperidine
C12H17NO2
4-4-methoxyphenoxy piperidine, 4-4-methoxy-phenoxy-piperidine, pubchem18385, acmc-1c1vz, 4-p-methoxyphenoxy piperidine, piperidine,4-4-methoxyphenoxy, piperidine, 4-4-methoxyphenoxy
COC1=CC=C(C=C1)OC2CCNCC2
207.273
207.27
162402-33-7
MFCD08059670
HRMYEAQYLDCUGG-UHFFFAOYSA-N
4-(4-metoxifenoxi)piperidina
3409233
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes