Learn More
Clorhidrato de 4-amino-1-(3-metoxi-2-piridil)piperidina, Thermo Scientific™
89.70€ - 312.56€
CAS 1301739-00-3
Fórmula molecular C11H18ClN3O
Peso molecular (g/mol) 243.735
Número MDL MFCD11869912
Clave InChI QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
PubChem CID 53400829
Nombre IUPAC 1-(3-metoxipiridin-2-il)piperidina-4-amina;clorhidrato
SMILES COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15479205
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51176.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15469205
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51176.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
1301739-00-3
243.735
QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
53400829
COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
C11H18ClN3O
MFCD11869912
4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
1-(3-metoxipiridin-2-il)piperidina-4-amina;clorhidrato
Especificaciones
4-Amino-1-(3-methoxy-2-pyridyl)piperidine hydrochloride
C11H18ClN3O
4-amino-1-3-methoxy-2-pyridyl piperidine hydrochloride, 1-3-methoxypyridin-2-yl piperidin-4-amine hydrochloride, 2-4-amino-1-piperidinyl-3-methoxypyridine, 1-3-methoxy-2-pyridyl-4-piperidinamine hydrochloride
COC1=C(N=CC=C1)N2CCC(CC2)N.Cl
243.735
243.73
1301739-00-3
MFCD11869912
QBVBNVDHWTXFAT-UHFFFAOYSA-N
1-(3-metoxipiridin-2-il)piperidina-4-amina;clorhidrato
53400829
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes