Learn More
(4-Bromofeniletinil)trimetilsilano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16116-78-2 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
30.10€ - 390.00€
CAS 16116-78-2
Fórmula molecular C11H13BrSi
Peso molecular (g/mol) 253.21
Número MDL MFCD01863556
Clave InChI RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
PubChem CID 4226980
Nombre IUPAC 2-(4-bromofenil)etinil-trimetilsilano
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15401838
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55534.03
1 g
30.10€
1 g
15411838
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55534.06
5 g
95.00€
5 g
15421838
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H55534.14
25 g
390.00€
25 g
Descripción
Descripción
It is used as the intermediate of Organic Light Emitting Diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como producto intermediario de diodos orgánicos de emisión de luz (OLED).
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Evitar los agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
16116-78-2
253.21
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
4226980
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
C11H13BrSi
MFCD01863556
4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
2-(4-bromofenil)etinil-trimetilsilano
Especificaciones
(4-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
16116-78-2
Polvo
MFCD01863556
RNMSGCJGNJYDNS-UHFFFAOYSA-N
2-(4-bromofenil)etinil-trimetilsilano
4226980
98%
61°C to 63°C
Blanco a amarillo
C11H13BrSi
4-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 4-bromo-phenylethynyl-trimethyl-silane, 2-4-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-1bvav, p-bromophenylethynyl trimethylsilane, 4-trimethylsilylethynyl bromo benzene, 4-bromo-phenylethynyl trimethyl silane
C[Si](C)(C)C#CC1=CC=C(Br)C=C1
253.21
253.21
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes