Learn More
4-Clorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 104-88-1 | C7H5ClO | 140.57 g/mol
28.35€ - 300.00€
CAS | 104-88-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H5ClO |
Peso molecular (g/mol) | 140.57 |
Clave InChI | AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z |
PubChem CID | 7726 |
ChEBI | CHEBI:28105 |
Nombre IUPAC | 4-clorobenzaldehído |
SMILES | C1=CC(=CC=C1C=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10357560
|
Thermo Scientific Acros
150441000 |
100 g | Frasco de vidrio |
28.35€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10397700
|
Thermo Scientific Acros
150442500 |
250 g | Frasco de vidrio |
36.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10523701
|
Thermo Scientific Acros
150440010 |
1 kg | Frasco de vidrio |
98.90€
1 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11944801
|
Thermo Scientific Acros
150440050 |
5 kg | Tambor de plástico | N/A | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
104-88-1 | |
140.57 | |
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z | |
CHEBI:28105 | |
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl |
C7H5ClO | |
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N | |
7726 | |
4-clorobenzaldehído |
Especificaciones
4-Chlorobenzaldehyde | |
>46.0°C | |
1.1960g/mL | |
88°C | |
97.5% min. (GC) | |
ClC6H4CHO | |
1.196 | |
Solubility in water: 935mg/l (20°C) | |
C1=CC(=CC=C1C=O)Cl | |
140.57 | |
CHEBI:28105 | |
98% |
104-88-1 | |
Blanco a amarillo | |
214.0°C | |
Auténtico | |
C7H5ClO | |
07,235 | |
p-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro, benzaldehyde, p-chloro, p-chlorobenzenecarboxaldehyde, 4-chloro-benzaldehyde, 4-chlorobenzenaldehyde, 4-chloro benzaldehyde, ccris 857, para-chlorobenzaldehyde, unii-e67727up9z | |
AVPYQKSLYISFPO-UHFFFAOYSA-N | |
4-clorobenzaldehído | |
7726 | |
140.57 | |
Masa cristalina |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Tóxico para los organismos acuáticos con efectos de larga duración.
Declaración de GHS P
EN CASI DE INGESTIÓN:Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
Palabra de aviso de GHS:Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 203-247-4
- 4-Chlorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.