Learn More
Bromuro de 4-clorobencilo, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 622-95-7 | C7H6BrCl | 205.48 g/mol
49.90€ - 458.00€
CAS | 622-95-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6BrCl |
Peso molecular (g/mol) | 205.48 |
Número MDL | MFCD00040714 |
Clave InChI | KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide |
PubChem CID | 69329 |
Nombre IUPAC | 1-(bromometil)-4-clorobenceno |
SMILES | ClC1=CC=C(CBr)C=C1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10025603
|
Thermo Scientific Acros
391710050 |
5 g | Frasco de vidrio |
49.90€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10519623
|
Thermo Scientific Acros
391710250 |
25 g | Frasco de vidrio |
155.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10699004
|
Thermo Scientific Acros
391711000 |
100 g | Frasco de vidrio |
458.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
622-95-7 | |
205.48 | |
KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N | |
69329 | |
ClC1=CC=C(CBr)C=C1 |
C7H6BrCl | |
MFCD00040714 | |
4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide | |
1-(bromometil)-4-clorobenceno |
Especificaciones
4-Chlorobenzyl bromide | |
97.5 | |
46°C to 50°C | |
Auténtico | |
C7H6BrCl | |
MFCD00040714 | |
KQNBRMUBPRGXSL-UHFFFAOYSA-N | |
1-(bromometil)-4-clorobenceno | |
69329 | |
98% |
622-95-7 | |
100.0 | |
Blanco | |
97.5% min. (GC) | |
BrCH2C6H4Cl | |
4-chlorobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-chlorobenzene, p-chlorobenzyl bromide, 4-chlorobenzylbromide, benzene, 1-bromomethyl-4-chloro, alpha-bromo-4-chlorotoluene, 4cbb, p-chlorobenzylbromide, 4-chloro-benzylbromide | |
ClC1=CC=C(CBr)C=C1 | |
205.48 | |
205.48 | |
Sólido de baja fusión cristalino |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 210-760-7
- 4-Chlorobenzyl bromide
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.