Learn More
Cloruro de 4-etoxibenzoilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 16331-46-7 | C9H9ClO2 | 184.62 g/mol
46.30€ - 153.00€
CAS | 16331-46-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H9ClO2 |
Peso molecular (g/mol) | 184.62 |
Clave InChI | XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n |
PubChem CID | 140059 |
Nombre IUPAC | cloruro de 4-etoxibenzoilo |
SMILES | CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11975131
|
Thermo Scientific Acros
434970010 |
1 g |
46.30€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11995131
|
Thermo Scientific Acros
434970050 |
5 g |
153.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
16331-46-7 | |
184.62 | |
4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n | |
cloruro de 4-etoxibenzoilo |
C9H9ClO2 | |
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N | |
140059 | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl |
Especificaciones
4-Ethoxybenzoyl chloride | |
97.5 | |
Incoloro a amarillo o blanco a amarillo | |
113°C | |
97.5% min. (GC) | |
C9H9ClO2 | |
XLWQUESMILVIPR-UHFFFAOYSA-N | |
cloruro de 4-etoxibenzoilo | |
140059 | |
98% |
16331-46-7 | |
100.0 | |
128°C to 130°C (6.0 Torr) | |
Auténtico | |
Frasco de vidrio | |
4-ethoxybenzoylchloride, p-ethoxybenzoyl chloride, p-ethoxy benzoyl chloride, 4-ethoxy-benzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-ethoxy, pubchem10868, acmc-209dpj, 4-ethyloxybenzoyl chloride, para-ethoxybenzoyl chloride, ksc493i8n | |
CCOC1=CC=C(C=C1)C(=O)Cl | |
184.62 | |
184.62 | |
Líquido o LMS |
Seguridad y manipulación
Declaración GHS P
Provoca quemaduras graves en la piel y daños en los ojos.
Puede irritar las vías respiratorias.
Declaración de GHS P
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE INGESTIÓN: enjuaguarse la boca.
NO inducir el vómito.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con
Palabra de aviso de GHS:Peligro
- 4-Ethoxybenzoyl chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
- EUH029-En contacto con agua libera gases tóxicos.
Consejos de prudencia
- P232-Proteger de la humedad.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.