Learn More
Éster de pinacol de ácido 4-etilo-trans-beta-estirilborónico, 97 %, Thermo Scientific™
37.00€ - 269.00€
CAS 870717-91-2
Fórmula molecular C16H23BO2
Peso molecular (g/mol) 258.17
Número MDL MFCD08276837
Clave InChI WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
PubChem CID 16218145
Nombre IUPAC 2-[(E)-2-(4-etilfenil)etenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15407785
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30744.MD
250 mg Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15487775
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30744.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15497775
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H30744.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
870717-91-2
258.17
WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
16218145
CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
C16H23BO2
MFCD08276837
e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
2-[(E)-2-(4-etilfenil)etenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
Especificaciones
4-Ethyl-trans-beta-styrylboronic acid pinacol ester
46°C to 48°C
C16H23BO2
e-2-4-ethylstyryl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, e-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, trans-2-4-ethylphenyl vinylboronic acid pinacol ester, 2-e-2-4-ethylphenyl vinyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-e-2-4-ethylphenyl ethenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole
CCC1=CC=C(C=CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2)C=C1
258.17
258.17
870717-91-2
>110°C (230°F)
MFCD08276837
WXXFAINZQODXKD-UHFFFAOYSA-N
2-[(E)-2-(4-etilfenil)etenil]-4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolano
16218145
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes