Learn More
Ácido 4-hidroxibenzoico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 99-96-7 | C7H6O3 | 138.12 g/mol
27.40€ - 266.00€
Identificatori chimici
CAS | 99-96-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C7H6O3 |
Peso molecular (g/mol) | 138.12 |
Número MDL | MFCD00002547 |
Clave InChI | FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german |
PubChem CID | 135 |
ChEBI | CHEBI:30763 |
Nombre IUPAC | Ácido 4-hidroxibenzoico |
SMILES | OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Cantidad | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11424694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13700.30 |
250 g |
27.40€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11414694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13700.0B |
1000 g |
74.90€
1000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11434694
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13700.0I |
5000 g |
266.00€
5000 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descrizione
4-Hydroxybenzoic acid is used as an intermediate for dyes, antiseptics and active pharmaceutical ingredients. It is also used as a food preservative, corrosion inhibitor, anti-oxidant and an emulsifier. It reacts with 6-hydroxynaphthalene-2-carboxylic acid to prepare aromatic polyester called Vectran fiber. It acts as a precursor to prepare p-hydroxyphenylbenzoate, p-acetoxybenzoyl chloride and 4,4'-dihydroxybenzophenone. Further, it is used in paint additives, coating additives, processing aids, electrical and electronic products. In addition to this, it acts as a preservative in cosmetics and some ophthalmic solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido 4-hidroxibenzoico se utiliza como intermedio para colorantes, antisépticos e ingredientes farmacéuticos activos. También se utiliza como conservante de alimentos, inhibidor de corrosión, antioxidante y emulsionante. Reacciona con ácido 6-hidroxinaftaleno-2-carboxílico para preparar fibra Vectran, un poliéster aromático. Actúa como precursor para preparar p-hidroxifenilbenzoato, cloruro de p-acetoxibenzoilo y 4,4′-dihidroxibenzofenona. Además, se utiliza en aditivos de pintura, aditivos de revestimiento, ayudas para el procesamiento, productos eléctricos y electrónicos. Asimismo, actúa como conservante en cosméticos y algunas soluciones oftálmicas.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, etanol, éter, n-butanol y acetona. Ligeramente soluble en cloroformo. Insoluble en disulfuro de carbono.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Identificatori chimici
99-96-7 | |
138.12 | |
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N | |
135 | |
Ácido 4-hidroxibenzoico |
C7H6O3 | |
MFCD00002547 | |
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german | |
CHEBI:30763 | |
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 |
Specifica
4-Hydroxybenzoic Acid | |
213°C to 218°C | |
99% | |
MFCD00002547 | |
14,4812 | |
Soluble in water,alcohol,ethanol,ether,n-butanol and acetone. Slightly soluble in chloroform. Insoluble in carbon disulfide. | |
OC(=O)C1=CC=C(O)C=C1 | |
138.12 | |
CHEBI:30763 | |
99% |
99-96-7 | |
199°C (390°F) | |
C7H6O3 | |
970950 | |
p-hydroxybenzoic acid, 4-carboxyphenol, benzoic acid, 4-hydroxy, p-salicylic acid, benzoic acid, p-hydroxy, para-hydroxybenzoic acid, 4-hydroxybenzoesaeure, p-carboxyphenol, 4-hydroxy benzoic acid, p-oxybenzoesaure german | |
FJKROLUGYXJWQN-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 4-hidroxibenzoico | |
135 | |
138.12 |
Sicurezza e movimentazione
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
P261-P271-P280-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P501c
H318-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 202-804-9
missing translation for 'rtecsNumber' : DH1925000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes
- 4-Hydroxybenzoic acid
Avvertenza
- Peligro
Categoria di pericolo
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicazioni di pericolo
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consigli di prudenza
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contém: p-Hydroxybenzoic acid
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.