Learn More
4-Hidroxipiperidina, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 5382-16-1 | C5H11NO | 101.15 g/mol
91.00€ - 844.00€
CAS | 5382-16-1 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H11NO |
Peso molecular (g/mol) | 101.15 |
Número MDL | MFCD00005999 |
Clave InChI | HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine |
PubChem CID | 79341 |
Nombre IUPAC | piperidin-4ol |
SMILES | C1CNCCC1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10130392
|
Thermo Scientific Acros
366510250 |
25 g |
91.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10619092
|
Thermo Scientific Acros
366511000 |
100 g |
252.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11906331
|
Thermo Scientific Acros
366515000 |
500 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
5382-16-1 | |
101.15 | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
79341 | |
C1CNCCC1O |
C5H11NO | |
MFCD00005999 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
piperidin-4ol |
Especificaciones
4-Hydroxypiperidine | |
5382-16-1 | |
100.0 | |
108.0°C to 114.0°C (10.0 mmHg) | |
99% min. (GC) | |
C5H11NO | |
21,I,188 | |
Solubility in water: soluble. | |
C1CNCCC1O | |
101.15 | |
101.15 |
99+% | |
99.0 | |
85.0°C to 90.0°C | |
107°C | |
Frasco de vidrio | |
MFCD00005999 | |
4-hydroxypiperidine, 4-piperidinol, 4-hydroxy piperidine, 4-hydroxypiperidin, piperidine-4-ol, piperdine-4-ol, piperid-4-ol, 4-hydoxypiperidine, 4-hydroxypiperdine, 4-hyroxypiperidine | |
HDOWRFHMPULYOA-UHFFFAOYSA-N | |
piperidin-4ol | |
79341 | |
99+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca lesiones oculares graves.
Nocivo en contacto con la piel.
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 226-373-1
- 4-Hydroxypiperidine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.