Learn More
Ácido 4-iodobencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
31.05€ - 408.03€
CAS 5122-99-6
Fórmula molecular C6H6BIO2
Peso molecular (g/mol) 247.83
Número MDL MFCD01319014
Clave InChI PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
PubChem CID 151254
Nombre IUPAC ácido (4-yodofenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15477997
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51119.03
1 g
31.05€
1 g
15487997
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51119.06
5 g
91.35€
5 g
15497997
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51119.14
25 g
408.03€
25 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
5122-99-6
247.83
PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
151254
OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
C6H6BIO2
MFCD01319014
4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
ácido (4-yodofenil)borónico
Especificaciones
4-Iodobenzeneboronic acid
C6H6BIO2
Light sensitive
PELJYVULHLKXFF-UHFFFAOYSA-N
ácido (4-yodofenil)borónico
151254
97%
5122-99-6
MFCD01319014
4-iodophenyl boronic acid, 4-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenylboronic acid, 4-iodophenylboronicacid, p-iodobenzeneboronic acid, p-iodophenyl boronic acid, boronic acid, 4-iodophenyl, 4-boronoiodobenzene, pubchem6160, pubchem11574
OB(O)C1=CC=C(I)C=C1
247.83
247.83
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H301-H315-H319-H335
Toxic if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes