Learn More
4-Metilbenzamidoxima, 97 %, Thermo Scientific™
53.44€ - 221.10€
CAS 19227-13-5
Fórmula molecular C8H10N2O
Peso molecular (g/mol) 150.181
Número MDL MFCD00019952
Clave InChI NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylbenzamidoxime, 4-methylbenzamide oxime, p-toluamidoxime, n-hydroxy-4-methyl-benzamidine, hydroxyimino 4-methylphenyl methylamine, n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-methylbenzimidamide, n-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
PubChem CID 5493168
Nombre IUPAC N'-hidroxi-4-metilbencenocarboximidamida
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15428157
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51704.03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15438157
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51704.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
19227-13-5
150.181
NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
5493168
CC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
C8H10N2O
MFCD00019952
4-methylbenzamidoxime, 4-methylbenzamide oxime, p-toluamidoxime, n-hydroxy-4-methyl-benzamidine, hydroxyimino 4-methylphenyl methylamine, n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-methylbenzimidamide, n-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
N'-hidroxi-4-metilbencenocarboximidamida
Especificaciones
4-Methylbenzamidoxime
135°C to 138°C
MFCD00019952
NKJXMLIWSJATEE-UHFFFAOYSA-N
N'-hidroxi-4-metilbencenocarboximidamida
5493168
97%
19227-13-5
C8H10N2O
4-methylbenzamidoxime, 4-methylbenzamide oxime, p-toluamidoxime, n-hydroxy-4-methyl-benzamidine, hydroxyimino 4-methylphenyl methylamine, n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, e-n'-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide, z-n'-hydroxy-4-methylbenzene-1-carboximidamide, n'-hydroxy-4-methylbenzimidamide, n-hydroxy-4-methylbenzenecarboximidamide
CC1=CC=C(C=C1)C(=NO)N
150.181
150.18
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : XS4870000
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes