Learn More
4-n-Butoxi-2,6-difluorobenzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
64.60€ - 255.00€
CAS 1373920-93-4
Fórmula molecular C11H12F2O2
Peso molecular (g/mol) 214.212
Número MDL MFCD22201017
Clave InChI VNPPSJNGJUIJDV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
PubChem CID 86277622
Nombre IUPAC 4-butoxi-2,6-difluorobenzaldehído
SMILES CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15196615
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33794-03
1 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15456657
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H33794.06
5 g Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
1373920-93-4
214.212
VNPPSJNGJUIJDV-UHFFFAOYSA-N
86277622
CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
C11H12F2O2
MFCD22201017
4-n-butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
4-butoxi-2,6-difluorobenzaldehído
Especificaciones
4-n-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
C11H12F2O2
Air sensitive
VNPPSJNGJUIJDV-UHFFFAOYSA-N
4-butoxi-2,6-difluorobenzaldehído
86277622
97%
1373920-93-4
MFCD22201017
4-n-butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
CCCCOC1=CC(=C(C(=C1)F)C=O)F
214.212
214.21
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno