Learn More
4-n-Hexilresorcinol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 136-77-6 | C12H18O2 | 194.27 g/mol
21.95€ - 156.00€
CAS | 136-77-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C12H18O2 |
Peso molecular (g/mol) | 194.27 |
Número MDL | MFCD00002284 |
Clave InChI | WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol |
PubChem CID | 3610 |
Nombre IUPAC | 4-hexilbenceno-1,3-diol |
SMILES | CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11474244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12552.06 |
5 g |
21.95€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11484244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12552.14 |
25 g |
56.30€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11494244
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12552.22 |
100 g |
156.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
4-Hexylresorcinol is an inhibitor of transglutaminase-2 in KB cells. Studies indicate that 4-Hexylresorcinol reduces DNA oxidative damage in human lymphocytes. is a substituted dihydroxybenzene used topically as an antiseptic for the treatment of minor skin infections. is a substituted phenol with bactericidal, antihelminthic and potential antineoplastic activities. The combination of 4-Hexylresorcinol and Cisplatin has been shown to inhibit tumor growth, cell growth, and KB cell viability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl 4-Hexilresorcinol es un inhibidor de la transglutaminasa-2 en células KB. Los estudios indican que el 4-Hexilresorcinol reduce el daño oxidativo del ADN en los linfocitos humanos. Es un dihidroxibenceno sustituido empleado tópicamente como antiséptico para el tratamiento de infecciones cutáneas menores. Es un fenol sustituido con actividades bactericidas, antihelmínticas y antineoplásicas potenciales. Se ha demostrado que la combinación de 4-Hexilresorcinol y Cisplatino inhibe el crecimiento tumoral, el crecimiento celular y la viabilidad celular de KB.
Solubilidad
Soluble en agua. 0,05 g/100 ml (18 °C)
Notas
Incompatible con cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes. Almacenar a temperatura ambiente.
136-77-6 | |
194.27 | |
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N | |
3610 | |
CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O |
C12H18O2 | |
MFCD00002284 | |
hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol | |
4-hexilbenceno-1,3-diol |
Especificaciones
4-n-Hexylresorcinol | |
64°C to 67°C | |
>100°C (230°F) | |
MFCD00002284 | |
14,4712 | |
Soluble in water. 0.05g/100 mL (18°C) | |
CCCCCCC1=CC=C(O)C=C1O | |
194.27 | |
194.27 |
136-77-6 | |
333°C to 335°C | |
C12H18O2 | |
2048312 | |
hexylresorcinol, 4-hexylresorcinol, antascarin, ascaricid, ascarinol, 4-n-hexylresorcinol, oxana, p-hexylresorcinol, adrover, caprokol | |
WFJIVOKAWHGMBH-UHFFFAOYSA-N | |
4-hexilbenceno-1,3-diol | |
3610 | |
99% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H301-H315-H319-H335
Tóxico en caso de ingestión.
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 205-257-4
missing translation for 'rtecsNumber' : VH1575000.
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Temperaturas ambientes