Learn More
Cloruro de 4-n-propilbencenosulfonilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
42.01€ - 139.00€
CAS | 146949-07-7 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H11ClO2S |
Peso molecular (g/mol) | 218.70 |
Número MDL | MFCD00041508 |
Clave InChI | LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride |
PubChem CID | 2737222 |
Nombre IUPAC | Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo |
SMILES | CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
146949-07-7 | |
218.70 | |
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N | |
2737222 | |
CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O |
C9H11ClO2S | |
MFCD00041508 | |
4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride | |
Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo |
Especificaciones
4-n-Propylbenzenesulfonyl chloride | |
20°C to 22°C | |
275°C to 276°C | |
1.5375 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
LEFGAGRZHLNPLS-UHFFFAOYSA-N | |
Cloruro de 4-propilbencenosulfonilo | |
2737222 | |
95% |
146949-07-7 | |
1.223 | |
C9H11ClO2S | |
MFCD00041508 | |
5511216 | |
4-n-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-propylbenzene-1-sulfonyl chloride, 4-propyl-benzenesulfonylchloride, 4-propyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-propyl, p-propylbenzenesulfonyl chloride, 4-n-propylbenzenesulfonylchloride, acmc-209cxt, 4-propylphenylsulfonyl chloride, 4-propylphenylsulphonyl chloride | |
CCCC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O | |
218.70 | |
218.7 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:8; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:CORROSIVO LÍQUIDO, ACÍDICO, ORGÁNICO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperatura ambiente; almacenar en nitrógeno