Learn More
4-n-Propilpiperidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 22398-09-0 | C8H17N | 127.231 g/mol
59.40€ - 141.00€
CAS 22398-09-0
Fórmula molecular C8H17N
Peso molecular (g/mol) 127.231
Número MDL MFCD00023151
Clave InChI RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference
PubChem CID 31169
Nombre IUPAC 4-propilpiperidina
SMILES CCCC1CCNCC1
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15453317
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25848.MD
250 mg
59.40€
250 miligramos
11495580
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25848.03
1 g
141.00€
1 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
22398-09-0
127.231
RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
31169
CCCC1CCNCC1
C8H17N
MFCD00023151
4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference
4-propilpiperidina
Especificaciones
4-n-Propylpiperidine
0.864
48°C (118°F)
C8H17N
MFCD00023151
Air Sensitive
RQGBFVLTFYRYKB-UHFFFAOYSA-N
4-propilpiperidina
31169
95%
22398-09-0
178°C to 180°C
Amine-like
1.453
UN2733
4-n-propylpiperidine, piperidine, 4-propyl, 4-propyl-piperidine, pubchem2452, 4-prop-1-yl piperidine, 5-20-04-00208 beilstein handbook reference
CCCC1CCNCC1
127.231
127.23
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H314-H318-H226
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
Líquido y vapor inflamables.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H226-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:III; Nombre del producto expedido:AMINAS, INFLAMABLE, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 244-956-9
missing translation for 'rtecsNumber' : TN3740005.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes