Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 40 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 75 mm de altura.
Marca:  Tenak™ TE22706
73.69 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11531785
  • 75.55€ / paquete de 36
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-09-2025
Descripción
  • Para cajas de crioconservación de cartón
  • Admite viales criogénicos
  • Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Especificaciones
Divisor de rejilla
Viales con diámetro exterior de 17,75 mm
40 mm
Cajas criogénicas de 75 mm de altura
cubetas 7 x 7