Learn More
Tenak™ Divisores de cajas de crioconservación de 40 mm
Divisores para cajas de crioconservación de 75 mm de altura.
67.75€ - 77.95€
Especificaciones
Tipo | Divisor de rejilla |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Cajas criogénicas de 75 mm de altura |
Altura (métrico) | 40 mm |
Código de producto | Marca | Admite | Conjunto de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Admite | Conjunto de tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15240454
|
Tenak™
TE22132 |
Viales con diámetro exterior de 15 mm | cubetas 8 x 8 |
73.15€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 01-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15210634
|
Tenak™
TE22707 |
Viales con diámetro exterior de 15 mm | cubetas 6 x 6 |
73.63€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15220554
|
Tenak™
TE22137 |
Viales con diámetro exterior de 10 mm | cubetas 12 x 12 |
77.95€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15220634
|
Tenak™
TE22708 |
Viales con diámetro exterior de 25,25 mm | cubetas 5 x 5 |
70.80€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15230634
|
Tenak™
TE22709 |
Viales con diámetro exterior de 31,75 mm | cubetas 4 x 4 |
70.80€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15240634
|
Tenak™
TE22710 |
Viales con diámetro exterior de 42,50 mm | cubetas 3 x 3 |
70.80€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15280544
|
Tenak™
TE22124 |
Viales con diámetro exterior de 41 mm | cubetas 3 x 3 |
67.75€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15290544
|
Tenak™
TE22125 |
Viales con diámetro exterior de 31 mm | cubetas 4 x 4 |
67.75€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11521785
|
Tenak™
TE22705 |
Viales con diámetro exterior de 15,50 mm | cubetas 8 x 8 |
75.55€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11531785
|
Tenak™
TE22706 |
Viales con diámetro exterior de 17,75 mm | cubetas 7 x 7 |
75.55€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11571685
|
Tenak™
TE22130 |
Viales con diámetro exterior de 17 mm | cubetas 7 x 7 |
73.15€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11591685
|
Tenak™
TE22134 |
Viales con diámetro exterior de 13 mm | cubetas 9 x 9 |
73.15€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 20-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15200554
|
Tenak™
TE22126 |
Viales con diámetro exterior de 24 mm | cubetas 5 x 5 |
67.75€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envoi: 05-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Para cajas de crioconservación de cartón
- Admite viales criogénicos
- Divisor de estilo cuadrícula
Especificaciones
Divisor de rejilla | |
Cajas criogénicas de 75 mm de altura | |
40 mm |