Learn More
5-Bromo-1,3,4-tiadiazol-2-ilamina, 97 %, Thermo Scientific™
26.45€ - 187.00€
CAS | 37566-39-5 |
---|---|
Formula molecolare | C2H2BrN3S |
Molecular Weight (g/mol) | 180.02 |
Numero MDL | MFCD00464325 |
InChI Key | GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t |
PubChem CID | 3650883 |
IUPAC Name | 5-bromo-1,3,4-tiadiazol-2-amina |
SMILES | NC1=NN=C(Br)S1 |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10225504
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007DA |
1 g |
26.45€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10663425
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007DE |
5 g |
108.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10193354
|
Thermo Scientific Maybridge
MO08007EA |
10 g |
187.00€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
37566-39-5 | |
180.02 | |
GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N | |
3650883 | |
NC1=NN=C(Br)S1 |
C2H2BrN3S | |
MFCD00464325 | |
2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t | |
5-bromo-1,3,4-tiadiazol-2-amina |
Especificaciones
5-Bromo-1, 3, 4-thiadiazol-2-ylamine | |
97% | |
MFCD00464325 | |
GLYQQFBHCFPEEU-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromo-1,3,4-tiadiazol-2-amina | |
3650883 | |
97% |
37566-39-5 | |
C2H2BrN3S | |
2-amino-5-bromo-1,3,4-thiadiazole, 5-bromo-1,3,4-thiadiazol-2-ylamine, 2-amino-5-bromo-1,3,4 thiadiazole, 1,3,4-thiadiazol-2-amine, 5-bromo, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-amine, 5-bromo-1,3,4-thiadiazole-2-ylamine, 5-bromo-1,3,4 thiadiazol-2-ylamine, bromothiadiazolamine, pubchem20972, ksc496o1t | |
NC1=NN=C(Br)S1 | |
180.02 | |
180.03 |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P Nocivo en caso de ingestión.Nocivo en caso de inhalación.Puede irritar las vías respiratorias.Provoca irritación cutánea.Provoca irritación ocular grave.Nocivo en contacto con la piel.
GHS P Statement Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water. IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Advertencia