Learn More
5-Bromoindol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 10075-50-0 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
30.15€ - 365.00€
CAS 10075-50-0
Fórmula molecular C8H6BrN
Peso molecular (g/mol) 196.05
Número MDL MFCD00005670
Clave InChI VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
PubChem CID 24905
Nombre IUPAC 5-bromo-1H-indol
SMILES BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11409826
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.06
5 g
30.15€
5 g
11419826
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.14
25 g
99.20€
25 g
11429826
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20307.22
100 g
365.00€
100 g
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
10075-50-0
196.05
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
24905
BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
C8H6BrN
MFCD00005670
5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
5-bromo-1H-indol
Especificaciones
5-Bromoindole
89°C to 92°C
C8H6BrN
112877
VXWVFZFZYXOBTA-UHFFFAOYSA-N
5-bromo-1H-indol
24905
99%
10075-50-0
Odorless
MFCD00005670
5-bromoindole, 1h-indole, 5-bromo, 5-bromo indole, 5-bi, 5bromoindole, 5-bromo-indole, zlchem 227, 5-bromo 1h indole, pubchem1661
BrC1=CC=C2NC=CC2=C1
196.05
196.05
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Advertencia
missing translation for 'einecsNumber' : 233-208-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes