Learn More
Ácido 5-cloropiridina-2-borónico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 652148-91-9 | C5H5BClNO2 | 157.36 g/mol
63.05€ - 214.00€
CAS | 652148-91-9 |
---|---|
Fórmula molecular | C5H5BClNO2 |
Peso molecular (g/mol) | 157.36 |
Número MDL | MFCD07368862 |
Clave InChI | JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx |
PubChem CID | 22832086 |
Nombre IUPAC | ácido (5-cloropiridin-2-il)borónico |
SMILES | B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15439257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52515.MD |
250 mg |
63.05€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15429257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H52515.03 |
1 g |
214.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
AplicacionesEl ácido 5-cloropiridina-2-borónico fue utilizado como reactivo en la síntesis orgánica. También se utiliza como intermedio famacéutico. Se emplea en procesos de acoplamiento Suzuki-Miyaura.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes.
652148-91-9 | |
157.36 | |
JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N | |
22832086 | |
B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O |
C5H5BClNO2 | |
MFCD07368862 | |
5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx | |
ácido (5-cloropiridin-2-il)borónico |
Especificaciones
5-Chloropyridine-2-boronic acid | |
C5H5BClNO2 | |
5-chloro-2-pyridineboronic acid, 5-chloropyridine-2-boronic acid, 5-chloropyridin-2-yl boronic acid, 2-borono-5-chloropyridine, 5-chloropyridine-2-boronicacid, 3-chloropyridine-6-boronic acid, 5-chloro-2-pyridyl boronic acid, boronic acid, 5-chloro-2-pyridinyl, pubchem13568, acmc-209npx | |
B(C1=NC=C(C=C1)Cl)(O)O | |
157.36 | |
157.37 |
652148-91-9 | |
MFCD07368862 | |
JEGHCYRKSUGHJH-UHFFFAOYSA-N | |
ácido (5-cloropiridin-2-il)borónico | |
22832086 | |
95% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes