Learn More
Ácido 5-clorovanílico, técnico. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 62936-23-6 | C8H7ClO4 | 202.59 g/mol
55.30€ - 672.00€
CAS | 62936-23-6 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H7ClO4 |
Peso molecular (g/mol) | 202.59 |
Número MDL | MFCD00016531 |
Clave InChI | XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 44215 |
Nombre IUPAC | Ácido 3-cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzoico |
SMILES | COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11495233
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.06 |
5 g |
55.30€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11405243
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.14 |
25 g |
219.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11415243
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12841.22 |
100 g | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
62936-23-6 | |
202.59 | |
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 3-cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzoico |
C8H7ClO4 | |
MFCD00016531 | |
44215 | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O |
Especificaciones
5-Chlorovanillic acid | |
242°C to 248°C | |
MFCD00016531 | |
5-chlorovanillic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy, 3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy benzoic acid, 5-chlorovanillicacid, 5-chloro-vanillic acid, acmc-1b2hg, chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, 5-chloro-4-hydroxy-3-methoxybenzoic acid, benzoic acid,3-chloro-4-hydroxy-5-methoxy | |
COC1=C(C(=CC(=C1)C(=O)O)Cl)O | |
202.59 | |
202.6 | |
Técnico |
62936-23-6 | |
C8H7ClO4 | |
2648897 | |
XBRYEHVBBMSSCG-UHFFFAOYSA-N | |
Ácido 3-cloro-4-hidroxi-5-metoxibenzoico | |
44215 | |
90% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
H315-H319-H335
Provoca irritación cutánea.
Provoca irritación ocular grave.
Puede irritar las vías respiratorias.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335.
missing translation for 'einecsNumber' : 263-766-7
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes