Learn More
Ácido 5-oxo-1-(2-tienilmetil)pirrolidina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
17.70€ - 98.20€
CAS 175136-92-2
Fórmula molecular C10H11NO3S
Peso molecular (g/mol) 225.262
Número MDL MFCD00084927
Clave InChI HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 614397
Nombre IUPAC ácido 5-oxo-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrolidina-3-carboxílico
SMILES C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10374382
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
DFP00358DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
17.70€
1 g
10753813
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
DFP00358EA
10 g Frasco de vidrio ámbar
98.20€
10 g
175136-92-2
225.262
HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
ácido 5-oxo-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrolidina-3-carboxílico
C10H11NO3S
MFCD00084927
614397
C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
Especificaciones
5-Oxo-1-(2-thienylmethyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
96.5
97%
MFCD00084927
HNEDKCTVOYJYQI-UHFFFAOYSA-N
ácido 5-oxo-1-(tiofen-2-ilmetil)pirrolidina-3-carboxílico
614397
97%
175136-92-2
100.0
C10H11NO3S
5-oxo-1-2-thienylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, 4-carboxy-1-then-2-yl pyrrolidin-2-one, 3-pyrrolidinecarboxylicacid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-thien-2-ylmethyl pyrrolidine-3-carboxylic acid, maybridge1_003341, 3-pyrrolidinecarboxylicacid,5-oxo-1-2-thienylmethyl, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid, 5-oxo-1-2-thienylmethyl-3-pyrrolidinecarboxylic acid #, 5-oxo-1-thiophen-2-ylmethyl-pyrrolidine-3-ca rboxylic acid
C1C(CN(C1=O)CC2=CC=CS2)C(=O)O
225.262
225.27
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Provoca irritación cutánea.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
Nocivo en caso de inhalación.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.