Learn More
6-Yodo-2-metil-1,3-benzotiazol, 90 %, Thermo Scientific™
51.15€ - 382.00€
CAS | 68867-20-9 |
---|---|
Formula molecolare | C8H6INS |
Molecular Weight (g/mol) | 275.107 |
InChI Key | YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl |
PubChem CID | 807592 |
IUPAC Name | 6-yodo-2-metil-1,3-benzotiazol |
SMILES | CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I |
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantità | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10193364
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711CB |
250 mg |
51.15€
250 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10546324
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711DA |
1 g |
128.00€
1 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10103374
|
Thermo Scientific Maybridge
CC54711DE |
5 g |
382.00€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
68867-20-9 | |
275.107 | |
6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl | |
6-yodo-2-metil-1,3-benzotiazol |
C8H6INS | |
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N | |
807592 | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I |
Especificaciones
6-Iodo-2-methyl-1, 3-benzothiazole | |
90% | |
6-iodo-2-methyl-benzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzo d thiazole, 2-methyl-6-iodobenzothiazole, 6-iodo-2-methylbenzothiazole, benzothiazole, 6-iodo-2-methyl, benzothiazole,6-iodo-2-methyl | |
CC1=NC2=C(S1)C=C(C=C2)I | |
275.107 | |
275.11 |
68867-20-9 | |
C8H6INS | |
YVXGKAZJAUWMPM-UHFFFAOYSA-N | |
6-yodo-2-metil-1,3-benzotiazol | |
807592 | |
90% |