Learn More
6-Morfolino-3-piridinil isotiocianato, 97 %, Thermo Scientific™
49.55€ - 428.00€
CAS 52024-29-0
Fórmula molecular C10H11N3OS
Peso molecular (g/mol) 221.278
Número MDL MFCD03086114
Clave InChI VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
PubChem CID 2776464
Nombre IUPAC 4-(5-isotiocianatopiridin-2-il)morfolina
SMILES C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10089211
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC17507CB
250 mg
49.55€
250 miligramos
10089221
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC17507DA
1 g
134.00€
1 g
10284524
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
CC17507DE
5 g
428.00€
5 g
52024-29-0
221.278
VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
2776464
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
C10H11N3OS
MFCD03086114
4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
4-(5-isotiocianatopiridin-2-il)morfolina
Especificaciones
6-Morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate
96.5
97%
C10H11N3OS
4-5-isothiocyanatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholino-3-pyridinyl isothiocyanate, 6-morpholino-3-pyridinylisothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridyl morpholine, 4-5-isothiocyatopyridin-2-yl morpholine, 6-morpholin-4-ylpyridin-3-isothiocyanate, 4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl morpholine, 5-isothiocyanato-2-morpholin-4-yl pyridine, morpholine,4-5-isothiocyanato-2-pyridinyl, 6-morpholin-4-yl pyridin-3-yl isothiocyanate
C1COCCN1C2=NC=C(C=C2)N=C=S
221.278
221.28
52024-29-0
100.0
Frasco de vidrio ámbar
MFCD03086114
VLZWMPRZGPULIU-UHFFFAOYSA-N
4-(5-isotiocianatopiridin-2-il)morfolina
2776464
97%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H:
Nocivo en caso de inhalación.
Nocivo en contacto con la piel.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca irritación cutánea
Nocivo en caso de ingestión.
Provoca irritación ocular grave.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Palabra de aviso de GHS:Advertencia