Learn More
Ácido monohidrato de 6-oxo-1,6-dihidropiridazina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
26.45€ - 197.00€
CAS 37972-69-3
Fórmula molecular C5H3N2O3
Peso molecular (g/mol) 139.09
Número MDL MFCD09064936
Clave InChI GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
PubChem CID 305970
Nombre IUPAC Ácido 6-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
SMILES [O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10661473
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
BTB07063DA
1 g Frasco de vidrio ámbar
26.45€
1 g
10304372
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
BTB07063EA
10 g Frasco de vidrio ámbar
119.00€
10 g
10326394
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Maybridge
BTB07063EB
25 g Frasco de vidrio ámbar
197.00€
25 g
37972-69-3
139.09
GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
305970
[O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
C5H3N2O3
MFCD09064936
6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
Ácido 6-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
Especificaciones
6-Hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid monohydrate
97%
MFCD09064936
GIFSROMQVPUQFK-UHFFFAOYSA-M
Ácido 6-oxo-1H-piridina-3-carboxílico
305970
97%
37972-69-3
C5H3N2O3
6-hydroxypyridazine-3-carboxylic acid, 6-hydroxy-3-pyridazinecarboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydropyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-pyridazine-3-carboxylic acid, 3-hydroxypyridazine-6-carboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylic acid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-hydroxy-pyridazine-3-carboxylic acid, 6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid, 3-pyridazinecarboxylicacid, 1,6-dihydro-6-oxo, 6-oxohydropyridazine-3-carboxylic acid
[O-]C(=O)C1=NNC(=O)C=C1
139.09
158.12
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Advertencia