Learn More
7-Yodoisatina, 97 %, Thermo Scientific™
153.00€ - 451.00€
CAS | 20780-78-3 |
---|---|
Fórmula molecular | C8H4INO2 |
Peso molecular (g/mol) | 273.029 |
Número MDL | MFCD01248407 |
Clave InChI | RLGIFVDILDEIHL-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | 7-iodoindoline-2,3-dione, 7-iodoisatin, 7-iodo-isatin, 7-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-iodo-indole-2,3-dione, pubchem20658, 7-iodoindole-2,3-dione, 7-iodo-2,3-indolinedione, 7-iodo indole-2,3-dione, 7-iodo indoline-2,3-dione |
PubChem CID | 4043705 |
Nombre IUPAC | 7-yodo-1H-indol-2,3-diona |
SMILES | C1=CC2=C(C(=C1)I)NC(=O)C2=O |
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
20780-78-3 | |
273.029 | |
RLGIFVDILDEIHL-UHFFFAOYSA-N | |
4043705 | |
C1=CC2=C(C(=C1)I)NC(=O)C2=O |
C8H4INO2 | |
MFCD01248407 | |
7-iodoindoline-2,3-dione, 7-iodoisatin, 7-iodo-isatin, 7-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-iodo-indole-2,3-dione, pubchem20658, 7-iodoindole-2,3-dione, 7-iodo-2,3-indolinedione, 7-iodo indole-2,3-dione, 7-iodo indoline-2,3-dione | |
7-yodo-1H-indol-2,3-diona |
Especificaciones
7-Iodoisatin | |
C8H4INO2 | |
Light sensitive | |
RLGIFVDILDEIHL-UHFFFAOYSA-N | |
7-yodo-1H-indol-2,3-diona | |
4043705 | |
97% |
20780-78-3 | |
MFCD01248407 | |
7-iodoindoline-2,3-dione, 7-iodoisatin, 7-iodo-isatin, 7-iodo-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, 7-iodo-indole-2,3-dione, pubchem20658, 7-iodoindole-2,3-dione, 7-iodo-2,3-indolinedione, 7-iodo indole-2,3-dione, 7-iodo indoline-2,3-dione | |
C1=CC2=C(C(=C1)I)NC(=O)C2=O | |
273.029 | |
273.03 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Temperaturas ambientes