Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero Yellow Neptune™ serie 70-205
Diseñados para proporcionar resistencia mecánica en la manipulación de baja a alta resistencia y las aplicaciones de producción. Los guantes tejidos industriales de Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Neptune™ ofrecen una mayor comodidad y destreza.
Marca: Ansell™ 70205070
83.29 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
- Alta resistencia a los cortes con un refuerzo de fibras de aramida Kevlar™
- El revestimiento Neptune permite que las fibras de los guantes repelan los líquidos
- El pulgar reforzado soldado aumenta la resistencia a la abrasión
- Ambidiestros
- Lavables y reutilizables
- Puños elásticos
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004 | |
Tejido elástico | |
Amarillo | |
Fibra de aramida de Dupont™ Kevlar™ | |
7 | |
Tejido | |
12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja | |
70-205 |
Normas de CATEGORÍA III EN 388: 134X, EN 407, ANSI | |
Neptune™ | |
Resistencia a los cortes muy alta | |
Guantes de protección mecánica | |
13 gauge | |
Fibras de aramida de Dupont™ Kevlar™ | |
144 par | |
220 a 280 mm |