Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero Yellow Neptune™ serie 70-205
Diseñados para proporcionar resistencia mecánica en la manipulación de baja a alta resistencia y las aplicaciones de producción. Los guantes tejidos industriales de Dupont™ Kevlar™ aramid fiber™ Neptune™ ofrecen una mayor comodidad y destreza.
119.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004 |
---|---|
Clasificación | Normas de CATEGORÍA III EN 388: 134X, EN 407, ANSI |
Descripción | Tejido elástico |
Color | Amarillo |
Cut Resistance Rating | Resistencia a los cortes muy alta |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12690962
|
Ansell™
70205100 |
10 |
119.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12610972
|
Ansell™
70205080 |
8 |
119.00€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12600972
|
Ansell™
70205070 |
7 |
119.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 28-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12620972
|
Ansell™
70205090 |
9 |
119.00€
12 pares |
Fecha estimada de envoi: 10-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
- Alta resistencia a cortes con refuerzo de Dupont™ Kevlar™ aramid fiber
- El revestimiento Neptune permite que las fibras de los guantes repelan los líquidos
- El pulgar reforzado soldado aumenta la resistencia a la abrasión
- Ambidiestros
- Lavables y reutilizables
- Puños elásticos
Especificaciones
EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2003 y EN 407:2004 | |
Tejido elástico | |
Resistencia a los cortes muy alta | |
13 gauge | |
12 pares por bolsa, 12 bolsas por caja | |
70-205 |
Normas de CATEGORÍA III EN 388: 134X, EN 407, ANSI | |
Amarillo | |
Guantes de protección mecánica | |
Tejido | |
144 par | |
220 a 280 mm |